Learn More
Cloruro de alagebio, TRC
Código de producto. 30317293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317293 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30317293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA4704051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alagebrium Chloride
CAS 341028-37-3
Fórmula molecular C13H14ClNOS
Cantidad 1 g
Sinónimo 4,5-Dimethyl-3-(2-oxo-2-phenylethyl)thiazol-3-ium Chloride, ALT 711
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14NOS.ClH/c1-10-11(2)16-9-14(10)8-13(15)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,9H,8H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES CC1=C(C)SC=[N+]1CC(=O)C2=CC=CC=C2.[Cl-]
Nombre IUPAC Cloruro de 2-(4,5-dimetil-1,3-tiazol-3-io-3-il)-1-feniletanona
Peso molecular (g/mol) 267.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0485