Learn More
Cloruro de alagebio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Alagebrium Chloride |
| CAS | 341028-37-3 |
| Fórmula molecular | C13H14ClNOS |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4,5-Dimethyl-3-(2-oxo-2-phenylethyl)thiazol-3-ium Chloride, ALT 711 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14NOS.ClH/c1-10-11(2)16-9-14(10)8-13(15)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,9H,8H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | CC1=C(C)SC=[N+]1CC(=O)C2=CC=CC=C2.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-(4,5-dimetil-1,3-tiazol-3-io-3-il)-1-feniletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 267.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.0485 |