Learn More
Alagebrium chloride, MedChemExpress
Description
Alagebrium chloride (ALT711) is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Alagebrium chloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 341028-37-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 200 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H14ClNOS |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Sinónimo | ALT711 |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (186.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 25 mg/mL (93.36 mM) |
| Show More |