Learn More
Ácido alacloroxalámico (OA) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318226 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318226 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10060400AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alachlor oxalamic acid (OA)
CAS 171262-17-2
Nombres de analitos o componentes Alachlor oxalamic acid (OA)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acetic acid, [(2,6-diethylphenyl)(methoxymethyl)amino]oxo- (9CI), 2-[(2,6-Diethylphenyl)(methoxymethyl)amino]-2-oxoacetic acid, Alachlor OA, Alachlor OXA
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO4/c1-4-10-7-6-8-11(5-2)12(10)15(9-19-3)13(16)14(17)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,17,18)
SMILES CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[2,6-dietil-N-(metoximetil)anilino]-2-oxoacético
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 265.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1314 g/mol