Learn More
Sal sódica de alaclor ESA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| CAS | 140939-15-7 |
| Fórmula molecular | C14 H20 N O5 S . Na |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Ethanesulfonic acid, 2-[(2,6-diethylphenyl)(methoxymethyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)15(10-20-3)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2-[2,6-dietil-N-(metoximetil)anilino]-2-oxoetanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 337.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.096 |