Learn More
Alacloro, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30312607 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30312607 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC10060000100MG
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alachlor
CAS 15972-60-8
Nombres de analitos o componentes Alachlor
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C14 H20 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Alachlor
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)16(10-18-3)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
SMILES CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CCl
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2,6-dietilfenilo)-N-(metoximetil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 269.77
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.1183 g/mol