Learn More
Alacloro-d13 (2,6-dietilfenil-d13), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alachlor-d13 |
| CAS | 1015856-63-9 |
| Fórmula molecular | C14 2H13 H7 Cl N O2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H20ClNO2/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)16(10-18-3)13(17)9-15/h6-8 H,4-5,9-10H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c(N(COC)C(=O)CCl)c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(metoximetil)-N-[3,4,5-trideuterio-2,6-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 282.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1999 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |