Learn More
Alaclor 1000 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319931 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319931 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10060000AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Alachlor
CAS 15972-60-8
Nombres de analitos o componentes Alachlor
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H20 Cl N O2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Alachlor
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)16(10-18-3)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
SMILES CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CCl
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2,6-dietilfenilo)-N-(metoximetil)acetamida
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 269.77
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.1183 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.