Learn More
Tubo de Al-23, cerrado en un extremo, D.E.: 30 mm, D.I.: 25 mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352808 100 mm 100 mm
11322808 200 mm 200 mm
11342808 300 mm 300 mm
11332808 600 mm 600 mm
11302808 800 mm 800 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11352808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030080.DM
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Tube
Nombre de nota One end closed
Cantidad 100 mm