Learn More
Tubo de Al-23, abierto en ambos extremos, diámetro exterior: 11 mm, diámetro interior: 7 mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
1000 mm
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
11343957 600 mm 600 mm
11373957 100 mm 100 mm
11363957 200 mm 200 mm
11383957 300 mm 300 mm
15401207 400 mm 400 mm
11303967 800 mm 800 mm
11393957 1000 mm 1000 mm
7 options
Código de producto. 11343957
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031563.EH
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Tube
Nombre de nota Both ends open
Cantidad 600 mm