Learn More
varilla sólida redonda de Al-23, diám.: 0,6mm, Thermo Scientific™
Código de producto. 11323038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
200 mm
300 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323038 100 mm 100 mm
11333038 200 mm 200 mm
11343038 300 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11323038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032921.DM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Solid Round Rod
Cantidad 100 mm