Learn More
Tubo redondo de Al-23 multiorificio, D. E.: 3 mm, dos orificios de 0,8mm, Thermo Scientific™
Código de producto. 11302898
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
1000 mm
200 mm
250 mm
300 mm
600 mm
800 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302898 100 mm 100 mm
11382888 200 mm 200 mm
11372888 250 mm 250 mm
11342898 300 mm 300 mm
11312898 600 mm 600 mm
11332898 800 mm 800 mm
11322898 1000 mm 1000 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11302898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032648.DM
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Multibore Round Tube
Nombre de nota Two bores
Cantidad 100 mm