Learn More
Tubo redondo de Al-23 multiorificio, D. E.: 1,2mm, dos orificios de 0,3mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388467 250 mm 250 mm
11378467 100 mm 100 mm
11308477 200 mm 200 mm
11398467 300 mm 300 mm
15411267 400 mm 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11388467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032565.DT
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Multibore Round Tube
Nombre de nota Two bores
Cantidad 250 mm