Learn More
Tubo aislante de Al-23, ambos extremos abiertos (pared delgada), D.E.: 1 mm, D.I.: 0,5mm, Thermo Scientific™
Código de producto. 11307488
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
200 mm
300 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307488 100 mm 100 mm
11327488 200 mm 200 mm
11317488 300 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11307488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031478.DM
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Insulating Tube
Nombre de nota Both ends open (Thin Wall)
Cantidad 100 mm