Learn More
AL 082D06, MedChemExpress
Código de producto. 16489307
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489307 5 mg 5 miligramos
16476886 100 mg 100 miligramos
16476758 10 mg 10 miligramos
16472837 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489307 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15709
MedChemExpress AL 082D06 is a selective, nonsteroidal glucocorticoid receptor (GR) antagonist with Ki of 210 nM.
AL 082D06 is a selective, nonsteroidal glucocorticoid receptor (GR) antagonist with Ki of 210 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AL 082D06
Forma física Solid
CAS 256925-03-8
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24ClN3O2
Sinónimo D06 D-06
Información de solubilidad DMSO : 7.5 mg/mL (18.30 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=[N+](C1=CC=C(Cl)C(C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=C(N(C)C)C=C3)=C1)[O-]
Peso molecular (g/mol) 409.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.91
Porcentaje de pureza 98.92%