missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKT2 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 148CT5.4.1.4, Abnova™

Código de producto. 16080996
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16080996 400 μL 400 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16080996 Proveedor Abnova N.º de proveedor MAB12302.400uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against human AKT2.

This gene is a putative oncogene encoding a protein belonging to a subfamily of serine/threonine kinases containing SH2-like (Src homology 2-like) domains. The gene was shown to be amplified and overexpressed in 2 of 8 ovarian carcinoma cell lines and 2 of 15 primary ovarian tumors. Overexpression contributes to the malignant phenotype of a subset of human ductal pancreatic cancers. The encoded protein is a general protein kinase capable of phophorylating several known proteins. [provided by RefSeq]

Especificaciones

Antígeno AKT2
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 148CT5.4.1.4
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against human AKT2.
Dilución Immunohistochemistry (1:50-1:100) Immunofluorescence (1:10-1:50) Western Blot (1:100-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.09% sodium azide)
Alias de gen PKBB/PKBBETA/PRKBB/RAC-BETA
Símbolos de los genes AKT2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to human AKT2.
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 208
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.