Learn More
Akt1 and Akt2-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16487876
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487876 100 mg 100 miligramos
16450578 5 mg 5 miligramos
16448118 10 mg 10 miligramos
16424037 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487876 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50862
MedChemExpress Akt1 and Akt2-IN-1 is an allosteric inhibitor of Akt1 (IC50=3.5 nM) and Akt2 (IC50=42 nM), with potent and balanced activity.
Akt1 and Akt2-IN-1 is an allosteric inhibitor of Akt1 (IC50=3.5 nM) and Akt2 (IC50=42 nM), with potent and balanced activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Akt1 and Akt2-IN-1
CAS 893422-47-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H29N7O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (64.86 mM)
SMILES O=C(NC=C1)C2=C1N=C(C(C3=CC=CC=C3)=C2)C(C=C4)=CC=C4CN5CCC(CC5)C6=NNC(C7=NC=CC=C7)=N6
Peso molecular (g/mol) 539.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.63
Porcentaje de pureza 99.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease