Learn More
AKT Kinase Inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16476467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476467 5 mg 5 miligramos
16463738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16476467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10249A
MedChemExpress AKT Kinase Inhibitor is an Akt kinase inhibitor with anti-tumor activity.
AKT Kinase Inhibitor is an Akt kinase inhibitor with anti-tumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AKT Kinase Inhibitor
CAS 842148-40-7
Color Light Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H19N7O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (46.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC#CC1=NC=C(C2=C1N=C(N2CC)C3=NON=C3N)OCCCN
Peso molecular (g/mol) 357.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.37
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease