Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor Akt X
Código de producto. 15426739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
15426739 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15426739 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65119.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un inhibidor permeable, reversible y selectivo de la fosforilación de Akt y su actividad de cinasa in vitro.
CAS 925681-41-0
Fórmula molecular C20H25ClN2O.HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 381,34
Sinónimo 2-cloro-10-[4-(dietilamino)butilo]clorhidrato de fenoxazina; 4-(2-cloro-10H-fenoxazina-10-il)-N,N-dimetillbutano-1-clorhidrato de amina
Sensibilidad Higroscópico; sensible a la luz
Solubilidad Soluble a 100 mm en agua o DMSO
Tipo de producto Inhibidor Akt X
Formulario Polvo
Clave InChI SVKSJUIYYCQZEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CCN(CC)CCCCN1C2=CC=CC=C2OC2=C1C=C(Cl)C=C2
Nombre IUPAC [4-(2-chloro-10H-phenoxazin-10-yl)butyl]diethylamine hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 381.34