Learn More
AKT-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16449977
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449977 5 mg 5 miligramos
16427498 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16449977 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18296
MedChemExpress AKT-IN-1 is an allosteric AKT inhibitor with an IC50 of 1.042 μM.
AKT-IN-1 is an allosteric AKT inhibitor with an IC50 of 1.042 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AKT-IN-1
CAS 1357158-81-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21N3O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (218.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(C1=CN=C(C2=CC=C(C3(N)CCC3)C=C2)C(C4=CC=CC=C4)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 343.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.42
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease