Learn More
AKR1C3-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16495086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495086 100 mg 100 miligramos
16454118 10 mg 10 miligramos
16450477 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107379
MedChemExpress AKR1C3-IN-1 is a potent, highly selective inhibitor of AKR1C3, with an IC50 of 13 nM.
AKR1C3-IN-1 is a potent, highly selective inhibitor of AKR1C3, with an IC50 of 13 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AKR1C3-IN-1
CAS 327092-81-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15NO4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.10 mM)
SMILES O=S(N1CC2=CC=CC=C2CC1)(C3=CC(C(O)=O)=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 317.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.36
Porcentaje de pureza 98.74%
Grado Research
Forma física Solid