Learn More
AKOS B018304, MedChemExpress
Código de producto. 16485656
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485656 100 mg 100 miligramos
16467627 5 mg 5 miligramos
16454878 10 mg 10 miligramos
16433276 25 mg 25 miligramos
16401137 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16485656
Marca: Medchem Express HY117289
MedChemExpress AKOS B018304 is an arylalkylidene derivative, with polar substitution at para-position.
AKOS B018304 is an arylalkylidene derivative, with polar substitution at para-position.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AKOS B018304
Forma física Solid
CAS 6308-22-1
Color Gray
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H6N2O3S2
Información de solubilidad DMSO : ≥ 77.5 mg/mL (291.03 mM)
SMILES O=C1NC(S/C1=C/C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)=S
Peso molecular (g/mol) 266.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.3
Porcentaje de pureza 99.37%