Learn More
Aklomide, MedChemExpress
Código de producto. 16458606
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458606 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458606 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1094
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Aklomide is used to fight disease, parasites and insects that infest poultry.
Aklomide is used to fight disease, parasites and insects that infest poultry.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aklomide
Forma física Solid
CAS 3011-89-0
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H5ClN2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo 2-Chloro-4-nitrobenzamide
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1246.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 200.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.58
Porcentaje de pureza 98.0%