Learn More
AKBA, MedChemExpress
Descripción
AKBA (Acetyl-11-keto-β-boswellic acid) is an active triterpenoid compound from the extract of Boswellia serrate and a novel Nrf2 activator.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AKBA |
| CAS | 67416-61-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H48O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Acetyl-11-keto-β-boswellic acid |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 5.2 mg/mL (10.14 mM) |
| SMILES | C[C@@]([C@@](C1=C2)(CC[C@@](C)(CC[C@H]3C)[C@@]1([H])[C@H]3C)C)(CC[C@@]4([H])[C@@]5(C)C(O)=O)[C@@](C2=O)([H])[C@]4(CC[C@H]5OC(C)=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 512.72 |
| Mostrar más |