Learn More
MedChemExpress AkaLumine hydrochloride
Código de producto. 16460957
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16460957 50 mg 50 miligramos
16454668 10 mg 10 miligramos
16445506 100 mg 100 miligramos
16407387 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16460957
Marca: MedChemExpress HY112641A
MedChemExpress AkaLumine hydrochloride is a luciferin analogue, with a Km of 2.06 μM for recombinant Fluc protein.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Cantidad 50 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 50 mg/mL (147.56 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 26.67 mg/mL (78.71 mM; Need ultrasonic)
Peso molecular 338.85 g/mol
CAS 2558205-28-8