Learn More
Tocris Bioscience™ AK 7
Descripción
Selective SIRT2 inhibitor (IC50 = 15.5 μM); displays no effect on SIRT1 or SIRT3. Decreases neuronal cholesterol levels; improves motor function and ameliorates brain atrophy in a mouse model of Huntington's disease. Brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AK 7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.35 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 437.35 |