Learn More
Tocris Bioscience™ AK 7
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001574
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
30001574 10 mg 10 miligramos
30001595 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 30001574
Marca: Tocris Bioscience™ 4754/10
Selective SIRT2 inhibitor; brain penetrant
Selective SIRT2 inhibitor (IC50 = 15.5 μM); displays no effect on SIRT1 or SIRT3. Decreases neuronal cholesterol levels; improves motor function and ameliorates brain atrophy in a mouse model of Huntington's disease. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 420831-40-9
Fórmula molecular C19H21BrN2O3S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AK 7
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.35
Pureza >98%
Peso molecular 437.35