Learn More
AK-7, MedChemExpress
Código de producto. 16427146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16427146 100 mg 100 miligramos
16413167 50 mg 50 miligramos
16407138 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16427146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16691
MedChemExpress AK-7 is a selective cell- and brain-permeable SIRT2 inhibitor, with an IC50 of 15.5 μM.
AK-7 is a selective cell- and brain-permeable SIRT2 inhibitor, with an IC50 of 15.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AK-7
CAS 420831-40-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21BrN2O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.32 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(N1CCCCCC1)(C2=CC(C(NC3=CC(Br)=CC=C3)=O)=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 437.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.35
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration