Learn More
AK-1, MedChemExpress
Código de producto. 16483378
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16483378 10 mg 10 miligramos
16469906 50 mg 50 miligramos
16446107 5 mg 5 miligramos
16432746 25 mg 25 miligramos
4 options
Código de producto. 16483378
Marca: Medchem Express HY101465
MedChemExpress AK-1 is a potent, specific and cell-permeable SIRT2 inhibitor, with an IC50 of 12.5 μM.
AK-1 is a potent, specific and cell-permeable SIRT2 inhibitor, with an IC50 of 12.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AK-1
CAS 330461-64-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21N3O5S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (123.93 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1)C2=CC=CC(S(=O)(N3CCCCCC3)=O)=C2
Peso molecular (g/mol) 403.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.45
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration