Learn More
Ajugol, MedChemExpress
Descripción
Ajugol is an iridoid glycoside that can be isolated from Sideritis germanicopolitana. Ajugol has anti-protozoal activity againt Trypanosoma b. rhodesiense with an IC50 of 31.8 μg/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ajugol |
| CAS | 52949-83-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H24O9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 3.7 mg/mL (10.62 mM) |
| SMILES | O[C@H]1[C@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)([H])O[C@H](OC=C2)[C@@]3([H])[C@]2([H])[C@H](O)C[C@@]3(O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 348.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.35 |
| Mostrar más |