Learn More
Ajmaline, MedChemExpress
Descripción
Ajmaline (Cardiorythmine) is a sodium channel blocking, class 1A anti-arrhythmic agent. Ajmaline blocks HERG currents with an IC50 of 1 μM in HEK cells and 42.3 μM in Xenopus oocytes. Ajmaline can be used for the research of the ventricular tachyarrhythmia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ajmaline |
| CAS | 12-7-4360 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H26N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cardiorythmine (+)-Ajmaline |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (306.34 mM) |
| SMILES | CN1C2=CC=CC=C2[C@@]34[C@]1([H])[C@@](C[C@H]5[C@H](CC)[C@H]6O)([H])[N@]6[C@]([H])([C@H]5[C@H]4O)C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 326.43 |
| Mostrar más |