Learn More
Notrax Airug™: construcción de vinilo microcelular con patrón acanalado, negro/amarillo
Descripción
- El patrón estriado mejora la tracción
- Comodidad básica de los trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 94 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire que proporcionan un beneficio ergonómico básico
- Los cuatro lados están biselados y sellados para minimizar los riesgos tropiezo
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 150 x 91 cm |
| Color | Negro/amarillo |
| Longitud (imperial) | 59 in |
| Longitud (métrico) | 150 cm |
| Material | Vinilo microcelular |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 91 cm |