Learn More
Notrax Airug™: construcción de vinilo microcelular con patrón acanalado, negro
Código de producto. 17752068
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
91 cm
150 cm
1830 cm
Anchura (métrico):
60 cm
91 cm
122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17752068 150 cm 91 cm cada uno
17722068 91 cm 60 cm cada uno
17732058 1830 cm 60 cm cada uno
17762058 1830 cm 91 cm cada uno
17792058 1830 cm 122 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17752068 Proveedor Notrax N.º de proveedor 410S0335BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.28€
    63.55€ / paquete de 1
    Ahorro 14.73€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Notrax Airug™: comodidad básica para trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 9,4 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire.
  • El patrón estriado mejora la tracción
  • Comodidad básica de los trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 94 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire que proporcionan un beneficio ergonómico básico
  • Los cuatro lados están biselados y sellados para minimizar los riesgos tropiezo
Especificaciones
Color Negro
Longitud (imperial) 59 in
Longitud (métrico) 150 cm
Material Vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm