Learn More
Caja hermética Azlon™
Description
- Fabricada en HDPE duro
- El ajuste a presión en las tapas crea un sellado hermético
- Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE
- Adecuadas para el almacenamiento general y refrigera
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Caja hermética |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Incluye | Tapa a presión |
| Para utilizar con (equipo) | Para el almacenamiento general y refrigerado a un máximo de – 50 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 210 x 100 x 90 mm |
| Capacidad (métrico) | 1500 mL |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| Longitud (métrico) | 210 mm |
| Anchura (métrico) | 100 mm |