Learn More
Caja hermética Azlon™
Código de producto. 12035572
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
3500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12035572 500 mL cada uno
12084578 3500 mL cada uno
12045572 1000 mL cada uno
12059632 1500 mL cada uno
12069632 2000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12035572 Proveedor Azlon N.º de proveedor BWY030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.60€
    10.07€ / paquete de 1
    Ahorro 2.53€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Almacene una amplia variedad de sustancias en esta versátil caja de plástico. La caja hermética Azlon™ es ligera e irrompible con un uso normal.
  • Fabricada en HDPE duro
  • El ajuste a presión en las tapas crea un sellado hermético
  • Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE
  • Adecuadas para el almacenamiento general y refrigera
Especificaciones
Tipo de producto Caja hermética
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Incluye Tapa a presión
Para utilizar con (equipo) Para el almacenamiento general y refrigerado a un máximo de – 50 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 100 x 100 x 65 mm
Capacidad (métrico) 500 mL
Altura (métrico) 65 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Anchura (métrico) 100 mm