Learn More
Hamilton AirShield Tubos
Código de producto. 31257789
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
9.8 ft.
Código de producto. Longitud (imperial)
31257789 9.8 ft.
1 options
Código de producto. 31257789 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 9493901
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
AirShield Tubos diseñados para su uso con sistemas compatibles. Apoya un flujo de aire eficiente y un funcionamiento fiable en los laboratorios.
  • Diseñado para entornos de laboratorio exigentes que requieren protección reforzada
  • El snorkel se conecta directamente para AirShield suministrar aire externo limpio
  • Suministra aire limpio desde fuera del espacio de trabajo inmediato
  • Crea un flujo de aire protector alrededor de componentes críticos del instrumento
  • Ayuda a reducir la exposición a contaminantes y mejorar la fiabilidad del sistema
Specifications
Tipo de producto AirShield Kit de tubos
Longitud (imperial) 9.8 ft.