Learn More
Hamilton AirShield
Código de producto. 31257782
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microlab Instrumento 600
Código de producto. Para utilizar con (equipo)
31257782 Microlab Instrumento 600
1 options
Código de producto. 31257782 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 6856201
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
AirShield Accesorio diseñado para la integración con sistemas de laboratorio compatibles. Soporta operación controlada y protección durante su uso.
  • Airshield es un accesorio opcional para Microlab 600 instrumentos
  • Crea un flujo de aire a presión positiva dentro de la bomba
  • Dirige el aire sobre componentes críticos y fuera del sistema
  • Ayuda a proteger los componentes internos de la contaminación ambiental
Especificaciones
Tipo de producto AirShield
Para utilizar con (equipo) Microlab Instrumento 600