Learn More
Christeyns™ Dispensador de pared sin aire con codo
Código de producto. 17849864
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17849864 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17849864 Proveedor Christeyns™ N.º de proveedor 460250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.60€
    16.19€ / paquete de 1
    Ahorro 1.41€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Para utilizar con botella Airless, sin contacto con las manos.
  • Guarde cómodamente su botella Airless utilizando este soporte de pared
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de alcohol en gel
Color Cromo
Admite Botellas de hasta 6,25 in de diámetro.
Material Acero inoxidable
Mounting Independiente o montado en pared
No. of Compartments 1
Product Style Tapa abatible con bandeja de acceso frontal
Capacidad (métrico) 1000 mL