Learn More
Christeyns™ Dispensador de empuje sin aire
Código de producto. 17819864
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17819864 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17819864 Proveedor Christeyns™ N.º de proveedor 460310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.90€
    20.18€ / paquete de 1
    Ahorro 1.72€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Para utilizar con botella sin aire.
  • Dispensa cómodamente desde tu botella Airless usando este dispensador de empuje
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de alcohol en gel
Color Cromo
Admite Botellas de hasta 6,25 in de diámetro.
Material Acero inoxidable
Mounting Independiente o montado en pared
No. of Compartments 1
Product Style Carga frontal con apertura
Capacidad (métrico) 1000 mL