Learn More
Syngene™ Estación de trabajo de flujo laminar vertical AirClean™ serie AC600 ISO 5/clase 100 con controlador de microprocesador UVTect™
Código de producto. 17765904 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
17765904 48 in cada uno
1 options
Código de producto. 17765904 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor SYNAC648LFC220E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
La estación de trabajo de flujo laminar vertical AirClean™ serie AC600 ISO 5/clase 100 con controlador de microprocesador UVTect™ es ideal para aplicaciones no peligrosas que requieren un área de trabajo limpia. Estas estaciones de trabajo compactas y ligeras proporcionan aire ISO 5 a presión positiva.
Los sistemas de estaciones de trabajo de flujo laminar vertical AirClean serie AC600 son ideales para aplicaciones no peligrosas que requieren un área de trabajo limpia. Estas estaciones de trabajo compactas y ligeras proporcionan presión positiva, aire ISO 5 en toda la cámara y apertura de la guillotina, manteniendo así las partículas en suspensión en el aire alejadas de aplicaciones sensibles. Dada la pequeña superficie y la facilidad de instalación (basta con enchufar el cable de alimentación), las estaciones de trabajo de flujo laminar verticales de la serie AC600 son una excelente opción para «zonas limpias» móviles dentro de su instalación.
Características estándar
  • No se requieren conductos
  • No se requiere instalación: se enchufa directamente a una toma eléctrica estándar de 110 V o 220 V
  • Carcasa de policarbonato transparente para una visibilidad de 360°
  • Disponible en versión de altura estándar o alta
  • Construcción de polipropileno para resistencia a productos químicos. El resultado: SIN ÓXIDO
  • Controlador de microprocesador UVTect™
  • Aire de flujo laminar vertical ISO 5
  • Temporizador de eventos de laboratorio
  • Iluminación fluorescente integral
Características de seguridad únicas
  • Bloqueo de seguridad del filtro para garantizar la sustitución correcta del filtro
  • Se envía totalmente montado
  • Probado según UL 61010-1, CSA C22.2 n.º 61010-1 y EN 61326-1
  • El filtro y la electrónica se encuentran encima del espacio de trabajo, lo que elimina la posibilidad de derrames de productos químicos
  • Probada por la ISO 5
  • Monitorización en tiempo real de lecho de filtración instalado
Especificaciones
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad UL 61010-1, CSA C22.2 nº 61010-1 y EN 61326-1
Altura (imperial) 32 in
Altura (imperial) interior 18 in
Altura (métrico) 81 cm
Altura (métrico) interior 46 cm
Incluye Controlador de microprocesador UVTect™
Anchura (imperial) 48 in
Anchura (métrico) 1220 mm