Learn More
3M™ Unidad de filtración de Aircare™ ACU-04
Código de producto. 15799220 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (An x P x Al): 0,433 x 0,315 x 0,255 m
Código de producto.
15799220 Dimensiones (An x P x Al): 0,433 x 0,315 x 0,255 m
1 options
Código de producto. 15799220 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100035348
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La unidad de filtración Aircare™ ACU-04 3M™ proporciona aire de alta calidad procedente de una fuente externa de aire comprimido al eliminar las gotas de agua y aceite, las partículas sólidas y los olores.
  • Suministra aire de la más alta calidad al sistema de respiradores con suministro de aire y a las herramientas de aire comprimido mediante la eliminación de aerosoles de agua y aceite, partículas y olores de la instalación en la que está el aire comprimido
  • Se sujeta solo
  • Se puede utilizar para un máximo de tres usuarios o dos usuarios más la herramienta de aire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Color Gris claro
Modelo ACU-04
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,433 x 0,315 x 0,255 m
Tipo de producto Unidades de filtración Aircare™ montadas en el suelo