Descripción
- Manguera de suministro de aire comprimido con acoplamiento para usar con el sistema de suministro de aire Versaflo™ S-200+
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación de CE, EN13463-1 IIB 2GD, EN14594:2005 Clase 3A/B/clase 4A/B |
| Tipo de conexión | Montaje de correa |
| Color | Negro |
| Presión | De 3,5 a 7 bar, de 4,5 a 7 bar (con la herramienta de aire auxiliar conectada) |
| Longitud (métrico) | 30 m |