Learn More
Erlab Sensor de calidad del aire Halo Sense
Código de producto. 30245754 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Multisensores
VOC
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
30245754 Multisensores cada uno
30245767 VOC cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30245754 Proveedor Erlab N.º de proveedor AS056
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este sensor de calidad del aire conectado Halo Sense monitorea la calidad del aire en tus espacios y rastrea la calidad del aire que respiras. Si se detecta contaminación, alertan inmediatamente al usuario con señales luminosas y sonoras.
  • Voltaje / frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consumo de energía: 10 W
  • Carcasa: Plástico ligero y duradero.
  • Sensor de detección: Semiconductor
  • Peso 1 kg - 2,2 lb.
  • Niveles de sensibilidad: 5
  • Sensor de partículas
  • Equipado con plato giratorio extraíble para permitir la instalación en: pared, banco, techo
  • Salida de voltaje 3,3 VCC: 1 permanente para indicador de alarma (3,3 V)
  • Cable RJ45 Longitud: 3 m
  • Cobertura de 14 a 40m²
  • Interfaz de comunicación: Comunicación sencilla mediante sistema de pulsación LED / aviso sonoro (desactivable)
  • eGuard aplicación: Aplicación para control y monitorización remota
  • Conexión de red
Especificaciones
Analitos detectables VOC
Para utilizar con (equipo) Varios espacios
Tipo de producto Sistema de monitoreo del aire
Tiempo de respuesta 20 segundos (tiempo de retraso de 10 segundos)
Incluye Multisensores
Tensión 110/230 V