Learn More
Asecos™ Purificador de aire PURIFIAIR.620
Código de producto. 17222534 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Filtro de repuesto
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
17222534 Filtro de repuesto cada uno
1 options
Código de producto. 17222534 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 39326
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El purificador de aire PURIFIAIR.620 reduce las cargas virales y los niveles de contaminantes en interiores con un sistema de filtración de varios componentes.
  • Asecos PURIFIAIR.620 puede reducir significativamente las cargas virales y la contaminación en áreas interiores.
    • Elimina esporas de moho, polen y alérgenos
    • Elimina gérmenes y bacterias y los neutraliza
    • Filtra continuamente partículas de polvo finas
    • Elimina olores desagradables y gases nocivos de las atmósferas interiores
    • El sensor PM1.0 y la pantalla a color integrados permiten a los usuarios identificar y leer rápidamente la concentración de partículas en la atmósfera interior en cuatro niveles, desde verde (baja) hasta roja (alta).
    • La combinación integrada de prefiltros, un filtro E12 EPA y un filtro HEPA H14 conforme a la norma EN 1822, tiene una eficiencia de hasta el 99,995 % y mantiene alejadas partículas de entre 0,1 y 0,3 μtalla m
    • Los filtros HEPA H14 se utilizan en áreas donde la protección contra infecciones desempeña un papel clave
    • El diseño móvil permite utilizar el purificador de forma flexible en distintas áreas
  • 1 dispositivo maneja  un caudal volumétrico de 160 bis a 620 m³ /h (5 niveles de funcionamiento) y es adecuado para aprox. 100 m³ volumen de la habitación (correspondiente a una superficie de 40 m² y una altura de habitación de 2,5 m)
    • Se debe utilizar un mayor número de dispositivos en salas más grandes
    • Se debe suministrar aire fresco a las habitaciones mediante ventilación natural o técnica
    • Los purificadores de aire no se deben considerar un sustituto de un suministro de aire fresco
    • Resultados eficientes con el tiempo solo si el filtro se sustituye regularmente según la pantalla electrónica
    • Las unidades de filtración grandes garantizan una larga vida útil
    • Los bajos requisitos de energía generan bajos costes de uso
Especificaciones
Tipo de filtro Prefiltro, filtro de catálisis en frío, filtro de carbono activado, filtro de partículas de alto rendimiento
Para utilizar con (equipo) AIRPURIFIAIR.620
Peso (métrico) 2,867 Kg
Altura (métrico) 162 mm
Cantidad 1
Fondo (métrico) 509 mm
Anchura (métrico) 402 mm
Tipo de producto Filtro de repuesto
Certificaciones/conformidad EN 1822