Learn More
Asecos™ Purificador de aire PURIFIAIR.488
Código de producto. 17200197 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Purificador de aire
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17200197 Purificador de aire cada uno
1 options
Código de producto. 17200197 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 39311
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El purificador de aire PURIFIAIR.488 reduce los niveles de contaminantes en interiores con un sistema de filtración de varios componentes.
  • Asecos PURIFIIR.488 se puede utilizar para reducir los niveles de contaminantes en atmósferas interiores
    • Elimina esporas de moho, polen y alérgenos
    • Elimina gérmenes y bacterias y los neutraliza
    • Filtra continuamente partículas de polvo finas
    • Elimina olores desagradables y gases nocivos de las atmósferas interiores
    • El sensor PM2.5 y la pantalla a color integrados permiten a los usuarios identificar y leer fácilmente la concentración de partículas en la atmósfera interior en cuatro niveles, desde verde (baja) hasta rojo (alta).
  • 1 dispositivo gestiona un caudal de volumen de hasta 488 m3/h y está diseñado para un volumen de sala de aprox. 80 m3 (correspondiente a una área de la superficie de 32 m2; a una altura de sala de 2,5 m)
    • Se debe utilizar un mayor número de dispositivos en salas más grandes
    • Se debe suministrar aire fresco a las habitaciones mediante ventilación natural o técnica
    • Los purificadores de aire no se deben considerar un sustituto de un suministro de aire fresco
    • Resultados eficientes con el tiempo solo si el filtro se sustituye regularmente según la pantalla electrónica
    • Las unidades de filtración grandes garantizan una larga vida útil
    • Los bajos requisitos de energía generan bajos costes de uso
    • Humidificación integrada para un clima interior saludable y cómodo
Especificaciones
Tipo de filtro Prefiltro, filtro de catálisis en frío, filtro de carbono activado, filtro de partículas de alto rendimiento
Caudal de aire 488 3/h
Peso (métrico) 11,3 Kg
Altura (métrico) 669 mm
Fondo (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) 400 mm
Tipo de producto Purificador de aire
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Certificaciones/conformidad Conformidad CE