Learn More
Cole-Parmer™ Bomba PP de diafragma doble de aire
Código de producto. 15223295 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
17,78 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
15223295 17,78 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15223295 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 7400070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00€
    578.61€ / paquete de 1
    Ahorro 133.39€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Permite manipular con seguridad líquidos abrasivos y lodos— ideal para materiales de alta viscosidad y sensibles a la cizalladura.
  • El motor de aire elimina la generación de chispas asociada con las bombas eléctricas
  • El diseño de la bomba atornillada permite un fácil acceso al cabezal de la bomba para mantenimiento y mantiene el sello después de un servicio repetido
  • Las bombas no metálicas son ideales para líquidos altamente corrosivos intermitentes/bajo demanda, fluidos portátiles de baja abrasión y sólidos suspendidos
  • El silenciador encapsulado proporciona una excelente amortiguación del sonido
  • Estas bombas pueden mover líquidos altamente viscosos como pintura, lodo y aguas residuales. Sin embargo, el caudal y la presión dependen de la aplicación.
Especificaciones
Caudal 15,1 l/min
Altura global (métrico) 19,84 cm
Longitud global (métrico) 17,78 cm
Aplicaciones Bomba PP de doble diafragma accionada por aire, Santoprene; 4 GPM
Temperatura máx. (métrico) 66 °C
Anchura global (métrico) 13,97 cm
Material Polipropileno, Santoprene