Learn More
Aalborg™ Caudalímetro de masa de aire
Código de producto. 11882170
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
0 a 10 L/min
De 0 a 1 LPM
De 0 a 100 ml/min
De 0 a 2 LPM
De 0 a 20 ml/min
De 0 a 5 LPM
De 0 a 50 ml/min
De 0 a 500 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire Tamaño de la unidad
11882170 De 0 a 5 LPM cada uno
11713479 De 0 a 20 ml/min cada uno
11717839 De 0 a 100 ml/min cada uno
11747829 De 0 a 50 ml/min cada uno
11822280 De 0 a 500 ml/min cada uno
11872170 De 0 a 1 LPM cada uno
11832220 De 0 a 2 LPM cada uno
11892170 0 a 10 L/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11882170 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor GFM17AVAL6A0/3AB09SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1092.00€
    663.00€ / paquete de 1
    Ahorro 429.00€
    39% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Especificaciones
Tipo Caudalímetro de masa
Exactitud ± 5%
Caudal de aire De 0 a 5 LPM
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración NIST
Detalles de la fuente de alimentación 12 V a 200 mA máx
Precisión ±1,5 %
Báscula Escala completa
Temperatura (métrico) De 5 °C a 50 °C