Learn More
Aalborg™ Caudalímetro industrial modelo M
Description
- Los caudalímetros de alta resistencia están completamente encerrados en una caja de acero inoxidable pulido.
- Ideales para aplicaciones industriales que requieren caudales de hasta 116 GPM y 250 SCFM.
- Se utiliza con el servicio de agua y aire industrial.
- Los medidores están graduados para la lectura directa del agua y del aire.
- Los caudalímetros vienen con conexiones de cierre de FNPT para facilitar la instalación en línea.
- Las piezas húmedas incluyen tubos de flujo de vidrio de borosilicato, juntas tóricas de Viton y conectores de acero inoxidable 316, varillas guía, flotadores y topes de flotación.
Specifications
Specifications
| Tipo | Caudalímetro |
| Exactitud | ±3% |
| Caudal de aire | LPM 180 |
| Tasa de presión | De 8,6 a 13,8 bar |
| Conexiones | NPT de 1/2 pulg (hembra) |
| Modelo | MS-VJ |
| Repetibilidad | ±0,5% |
| Material de los cierres | Viton-A™ (estándar) |
| Temperatura (métrico) | de 93 °C |
| Caudal | LPM 5,64 |