Learn More
Draeger™ Kit de tubos de corriente de aire
Código de producto. 10747674
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Sectores de la minería y la ventilación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
10747674 Sectores de la minería y la ventilación cada uno
1 options
Código de producto. 10747674 Proveedor Draeger™ N.º de proveedor CH00216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.29€
    238.19€ / paquete de 1
    Ahorro 100.10€
    29% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Para su uso en los sectores de la minería y la ventilación.
  • El reactivo dentro del tubo de humo produce una columna de aerosol visible cuando entra en contacto con la humedad atmosférica
  • La perilla de presión empuja el aire a través del tubo para impulsar el humo hacia el aire ambiente
Especificaciones
Tipo Kit de tubos de corriente de aire
Para utilizar con (aplicación) Sectores de la minería y la ventilación
compliance-icons
Nombre del producto
  • Air current tubes; Strömungsprüfröhrchen
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P402-Almacenar en un lugar seco.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P420-Almacenar alejado de otros materiales.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid >95%