Learn More
Aalborg™ Escala de referencia del tubo de flujo de vidrio directo de aire de 150 mm
Descripción
- Los tubos de lectura directa son sencillos.
- La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
- La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
- Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubo de flujo directo de aire |
| Para utilizar con (aplicación) | Para diversos fluidos, gases o líquidos, gracias a las tablas de correlación |
| Anchura (métrico) | 150 mm |
| Caudal de aire | 374 mL/min |